주요 문서
19131-U
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle size 26s ga
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26s ga
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7758-02
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
2.5-100 μL
호환성
for use with 2.5μL-100μL syringe
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)