주요 문서
19136-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle, pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
22s ga
설명
bevel tip (stainless steel)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7779-03
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
250-10000 μL
호환성
for use with 250μL-10000μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)