주요 문서
Z118117
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22 ga, bevel tip, needle L 76 mm (3 in.), volume 2.5-100 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22 ga
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7804-01
니들 길이
76 mm (3 in.)
용적
2.5-100 μL
호환성
for use with 2.5μL-100μL syringe
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)