주요 문서
Z114065
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 100 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass bottle
설명
USP Type I
특징
autoclavable
closure type crimp top vial
O.D.
20 mm
용량
100 mL
직경 × 높이
52 mm × 95 mm
용적
100 mL
색상
amber
피팅
opening for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)