주요 문서
27016
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
tear-away, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
silver aluminum
특징
tear-away
포장
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
직경
20 mm
호환성
for use with 20 mm crimp seal vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
It was used for sealing 100 mL serum bottles fitted with gray stopper during analysis of biogas emission in lagoons.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lagoon-biogas emissions and carbon balance estimates of a swine production facility.
DeSutter, Tom M., and Jay M. Ham.
Journal of Environmental Quality, 34.1, 198-206 (2005)