주요 문서
33107
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 288 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
material
clear glass bottle
특징
autoclavable
closure type crimp top vial
포장
pkg of 288 ea
O.D. × H
36.6 mm × 62.8 mm
용적
30 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
애플리케이션
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)