주요 문서
27230-U
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
silver aluminum
특징
open center
포장
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
직경 × 개방부
20 mm × 9.5 mm
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with 20 mm crimp seal vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)