주요 문서
2637505
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
포장
pkg of 5 ea
길이 × O.D. × I.D.
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
프로토콜
Determination of Headspace Volatiles in Distilled Spirits Using SPME Coupled to GC