주요 문서
27541
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
gray PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.060 in. × 0.010 in., pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE face
gray PTFE/silicone
silicone body
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
13 mm
직경 × 두께 × PTFE 두께
20 mm × 0.060 in. × 0.010 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fits standard 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)