주요 문서
507482
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE face
red PTFE/white silicone
silicone body
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Chromacol 12-ST2
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
12 mm
직경
12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2