주요 문서
27097-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/white silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
O.D.
8 mm
직경 × 두께
8 mm × 1.5 mm
호환성
for use with screw top vial, 4.6 mm I.D., 8-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)