주요 문서
27510-U
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C max. temp.
O.D.
8 mm
직경 × 두께
8 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 2 mL vial - standard opening
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)