주요 문서
HAM75807
Hamilton® GC septa
PTFE/silicone (high temp), pack of 12 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
PTFE/silicone (high temp)
yellow septa
포장
pack of 12 ea
파라미터
212 °C max. temp.
직경 × 두께
11.0 mm × 3.18 mm
관련 카테고리
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)