주요 문서
29458-U
Supelco
Replacement Thermogreen LB-2 Septa for SCV Valve
pkg of 10 ea
동의어(들):
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
포장
pkg of 10 ea
기술
whole air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
configured for gas sampling bags with Screw Cap Valve (SCV)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
An improved version over the original Thermogreen LB-1 septa.
  • Extremely low bleed over a wide range of inlet temperatures (100 °C to 350 °C)
  • Already conditioned, ready to use
  • Easier needle penetration and high puncture tolerance (ideal for autosamplers)
  • Rubber formulation exclusive to Supelco
법적 정보
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)