주요 문서
Z279080
Sigma-Aldrich
Tedlar® gas sampling bag
on/off, capacity, 1.6 L
동의어(들):
gas bag, gas collection bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.51
특징
capacity 1.6 L
포장
pack of 1 ea
길이 × 너비
9 in. × 9 in.
피팅
on/off
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • EPA cited
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 2 mil thick bags made of Tedlar® PVDF fluoropolymer film for sampling gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Applications include sampling: carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon, and mercaptans.
법적 정보
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)