주요 문서
Z279145
Sigma-Aldrich
FEP gas sampling bag
septum, capacity, 0.5 L
동의어(들):
Saint Gobain D1075005
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.51
특징
capacity 0.5 L
포장
pack of 1 ea
길이 × 너비
6 in. × 6 in.
피팅
septum
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Chemically resistant
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 5 mil thick bags made from FEP fluoropolymer film offer an inert environment for corrosive gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)