제품명
1L Tedlar® SCV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa, pk10,
material
Tedlar® PVDF film
Quality Level
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
설명
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
포장
pkg of 10 bags
기술
whole air sampling: suitable
최대 용적 × 너비 × 길이
1 L × 7 in. × 9 in.
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
공기 시료수집 기기
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객