Merck
제품분석 화학분석 샘플 준비Air Monitoring Devices & Tubes
Air Monitoring Devices & Tubes
공기 중 이소시아네이트 수집을 위한 ASSET EZ4 NCO dry sampler
공기 모니터링은 대기, 실내 공기 및 업무 환경 내에 있는 오염물 농도를 측정하기 위해 수행됩니다. 능동, 수동 및 전체 공기 시료수집기를 포함한 용매 탈착, 열 탈착, 전체 공기 시료수집을 위한 작업공정 솔루션을 제공합니다. 자사의 공기 시료수집 배지는 미국 국립 직업안전위생연구소(NIOSH), 미국 연방 직업안전보건국(OSHA), 미국 환경보호국 (USEPA) 및 미국 재료시험협회(ASTM) 방법과 기타 지역 방법에 따른 수집 및 분석 기준을 충족하도록 설계되었습니다.
주요 제품 보기:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
관련 제품 리소스
능동형 공기 시료수집용 ORBO™ Sorbent Tubes
ORBO™ 흡착 튜브는 글라스 울 또는 폼(foam)으로 분리된 흡착제 베드 두 개가 포함되어 있어 재현성 있는 회수율과 낮은 표준 편차를 제공합니다. 자사는 Carbopack™/ Carbotrap® Graphitized Carbon Blacks(GCBs), Carboxen®, Carbosieve®, Carbon Molecular Sieves(CMS), XAD 및 Tenax Porous Polymer Adsorbents, 활성탄, 석유계 활성탄, 실리카겔 그리고 Florisil을 포함한 광범위한 고품질 및 특수 흡착제를 포함합니다.
LpDNPH 카트리지를 이용한 카보닐 시료수집
LpDNPH 카트리지는 2,4-디니트로페닐 하이드라진으로 코팅된 고순도 실리카 흡착제 상에 카보닐을 포획하는 데 이용됩니다. 자사의 LpDNPH 카트리지는 대기, 실내 및 산업 위생 환경을 위해 지정되었고, NIOSH 2016, ASTM D5197, US EPA 100, IP-6A, 및 TO-11A 요구사항을 충족합니다.
능동형 공기 시료수집용 Thermal Desorption Tubes
자사의 흡착 튜브는 포획 및 공기 중 휘발성 유기 화합물의 열 탈착을 위한 최상의 성능을 제공합니다. 자사는 PerkinElmer, Markes (MI), Gerstel®, Shimadzu, OI Analytical®, Tekmar®, 및 Dynatherm 열 흡착제와 완벽하게 호환되는 광범위한 스테인리스 스틸 및 사전충전 유리 프릿(glass-fritted) 시료수집 튜브를 보유하고 있습니다. 또한 공기 수집, 열 추출 분석 및 맞춤화된 집속 튜브를 위한 수집 흐름 화살 표시, 바코드 및 고유 식별 번호를 포함한 다양한 치수의 빈 스테인리스 스틸 및 유리 열 탈착 튜브를 제공합니다.
이소시아네이트를 위한 ASSET™ EZ4 시료수집기
이소시아네이트를 위한 ASSET™ EZ4 건식 시료수집기는 증기상 및 에어로졸 이소시아네이트의 수집 및 측정을 위한 최고 감도를 제공하는 사용하기 쉬운 건식 시료수집기입니다. ASSET™ EZ4-NCO 건식 시료수집기는 이소시아네이트 모노머 및 올리고머 전체를 수집하는 반면, ASSET™ EZ-ICA 시료수집기는 낮은 수준에서 이소시안산(ICA) 및 메틸 이소시아네이트(MIC) 수집을 위해 설계되었습니다.
능동형 공기 시료수집용 Coated Filters
공기 중 이소시아네이트 시료수집을 위한 ASSET® EZ4 공기 시료수집 장치와 같은 혁신적인 코팅 필터와 카세트, 수집 입자 및 에어로졸 사용을 위한 엄선된 코팅 필터를 제공합니다. 자사의 필터, 카세트 및 부속품은 미국 OSHA 및 NIOSH 방법에서 인용되며, 품질 및 신뢰성을 인정받고 있습니다.
수동형 공기 시료수집용 DSD-DNPH 확산성 시료수집기
DSD-DNPH 시료수집기는 올인원(all-in-one) 시료 수집 및 용출 기기로서 공기 중 알데하이드 및 케톤을 측정하기 위해 사용됩니다. 자사 제품은 OSHA 1007에서 권장됩니다. 알데하이드 측정을 위한 방법.
Radiello® 수동형 시료수집기
Radiello®® 시료수집기는 보다 빠른 수집 속도, 고용량 및 바람, 온도 및 습도에 대한 향상된 견고성을 위해 방사형 수동 시료수집 설계를 이용합니다. 순수 흡착제 또는 화학적으로 코팅된 지지체와 같은 10개 이상의 카트리지 흡착제 및 4개의 다양한 확산체를 사용하여, radiello® 수동 시료수집기는 다양한 조건 하에서 다양한 가스 화합물 수백 개를 수집하기 위해 사용될 수 있습니다. 본 radiello® 시스템은 VOC, 알데하이드, BTEX, 페놀, 암모니아(NH3), 오존(O3), 1,3-부타디엔, 이소프렌, 이산화질소 및 이산화황(NO2 및 SO2), 마취 가스, 증기, 황화수소(H2S), 염산 및 불산(HCl 및 HF) 시료수집에 적합합니다.
전체 공기 시료수집 제품
전체 공기 시료수집은 공기를 용기로 끌어들이는 방식으로 수행되며, 관심 화합물을 용기에서 직접 회수할 수 있습니다. Tedlar® 기체 수집 봉투는 푸시/풀 락(push/pull lock) 밸브(PLV) 및 스크류 캡 밸브(SCV)와 함께 사용 가능합니다. Thermogreen® Lb-2를 포함한 Supel™ Inert Multi-Layer Foil Gas Sampling Bags septa는 추가 밀봉을 제공하여 검체 무결성을 보호합니다. 자사는 또한 오븐에서 어닐링된 유리 시료수집 벌브를 Tedlar® 봉투의 대안으로 제공합니다.
공기 시료수집 펌프
전체 공기 시료수집을 위한 진공 펌프, PAS-500 Micro 공기 시료수집기 및 버블 유량계 및 유량 칼리브레이션 장치를 사용한 Zefon® Escort Elf 개인용 공기 시료수집 펌프를 포함한 공기 모니터링 시료수집 펌프를 제공합니다.
공기 모니터링 부속물
흡착 튜브 인젝터 시스템(ATIS)은 열 및 용매 탈착 튜브를 위한 시료 전처리 기기입니다. ATIS는 플래시 증류의 원리를 이용하여 검체 및 칼리브레이션 표준물을 흡착 튜브에서 분석 시스템으로 운반합니다.