공기 모니터링
공기 시료 수집 및 모니터링은 공기 중의 오염물 및 입자를 측정하여 공기 품질을 평가합니다. 산업 환경에서 작업자를 보호하고 환경 및 제품 오염을 방지하도록 사용됩니다. 공기 오염물을 측정할 때, 시험자는 시료 수집 방법뿐만 아니라 관심 오염물 또는 미립자의 상태 및 정체성을 고려해야 합니다.
주요 카테고리
자사는 토양, 물, 공기 또는 폐기물 시험용으로 순수, 단일, 다중 성분 표준물로서 고품질의 다양한 표준 물질을 제공합니다. 자사의 광범위한 유기 화학물질은 실험실 요구에 맞는 분석 표준물 및 인증 표준 물질로 제공됩니다.
고성능, 최대 생산성 및 우수한 검출 감도 달성을 위한 분석 GC 애플리케이션용 가스 크로마토그래피(GC) 유닛, 컬럼, 소모품 및 부속품을 살펴보십시오.
공기 시료 수집 방법
적극적 공기 시료 수집은 공기 펌프를 이용하는 흡착관, 열관(thermal tube), 필터 또는 임핀저(impinger)와 같은 일종의 흡착 매질을 통한 공기 시료 흡출을 포함합니다.
수동적 공기 시료 수집은 흡착물의 확산성 표면을 통한 기체성 제제(분석물)의 비조력 분자 확산에 의존합니다. 시료 수집에 공기 펌프 공정이 포함되지 않고 대신에 확산에 의해 조절되므로 이 방법은 신뢰할 수 있는, 비용 효과적인 공기 품질 분석을 제공합니다. 수동적인 공기 시료 수집은 평균 오염물 농도를 측정하여, 수일에서 수개월의 시간에 걸친 오염물의 상세한 수준을 제공합니다.
전체 공기 수집은 격납 용기, 스테인리스 스틸 용기 또는 유리 캐니스터로 공기를 흡출하는 전체 공기 시료의 수집을 포함합니다. 이러한 단순 수집법으로 용기에서 직접 관심 화합물의 검사가 가능합니다.
공기 오염물의 분류
공기 오염물은 전형적으로 화학적, 방사능학적 또는 생물학적 오염물로 분류합니다.
화학적 오염물은 기체, 증기 및 입자로 발생합니다. 공기 중에 흔히 있는 화학적 오염물은 이산화질소(NO2), 일산화탄소(CO), 포름알데하이드, 납, 석면, 오존, 휘발성 유기화합물(VOC) 및 분진 또는 입자(입자상물질)입니다. 화학적 오염물은 적극적 또는 수동적 공기 시료 수집으로 측정합니다.
방사능 모니터링은 자연적으로 발생하는 배경 방사능 수준을 능가하는 비자연적 방사능 신호를 검출하도록 사용합니다.
생물학적 공기 오염물은 시설에서 방출되는 세균, 포자, 진균, 효모, 미생물 독소 및 바이러스를 포함합니다. 다른 생물학적 오염물은 꽃가루 및 곰팡이와 같은 자극원 및 알레르기항원을 포함합니다. 낙하 또는 접촉 플레이트 그리고 전용 아가 스트립(agar strip)을 사용하는 Reuter 원심분리 포집기를 이용하여 생물학적 오염물을 모니터링합니다.
공기 모니터링 애플리케이션
공기 모니터링에는 공기 품질이 우려사항 또는 건강 위험인 장소를 위한 다양한 산업 애플리케이션이 있습니다. 일반적인 애플리케이션은 농업 오염, 산업 오염 및 마취 가스 누출의 모니터링을 포함합니다.
증기 침투는 오염된 지하수 또는 토양에서 실내 공기 공간으로 휘발성 유기화합물의 증기상이 이동하는 것입니다.
많은 경우 다양한 석유화학물의 생산은 건강 및 환경에 부정적인 영향을 주는 해로운 부산물의 생산으로 이어집니다. 정기적인 시료 수집, 표면 유출, 지하 저장 탱크에서 토양 및 지하수 공급원으로의 유출에 의한 유해성 물질의 휘발로 인해 정유 작업자 및 주변 지역사회가 노출 위험에 있습니다.
마취 가스는 통각을 차단하여 환자가 수술 또는 다른 시술을 스트레스없이 받도록 돕습니다. 용량 기법의 문제, 장비 누출 또는 고장, 폐기 마취 가스는 건강관리 종사자들에게 위험을 줄 수 있습니다.
전원 지역에서 살고 일하는 사람들은 농업 작업으로부터 발생하는 광범위한 오염물에 노출될 위험에 처해 있습니다. 공기중에 살포된 살충제 중 단 85%만이 표적 위치에 도달하므로, 살충제 및 농약 노출은 심각한 우려사항입니다. 활성 화학제제 노출의 위험뿐만 아니라, 이러한 제제를 살포하고 저장하는 작업자 또한 용매 노출의 위험에 처해 있습니다.
관련 자료
- Supelco thermal desorption tubes for air sampling applications.
- Frequently Asked Questions - radiello® Products
- For faster sampling rates, shorter sampling times, greater sensitivity and higher capacity allowing longer sampling times, discover our range of radial devices.
- Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.
- Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
- 모두 보기 (33)
관련 프로토콜
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- Protocol for radiello® Diffusive Air Sampling Application - Anaesthetic Gases and Vapors
- The unique sampler design ensures that both the vapor phase and particulate isocyanates are captured and derivatized during sampling.
- Learn more about radiello air sampler calibration solutions for aldehydes and H2s. We also offer many air sampler calibration kits.
- 모두 보기 (11)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com