Chromatography & Spectroscopy Reagents
분석 시약은 정성 및 정량 분석 검사를 위한 화학적 화합물 또는 혼합물입니다. 반드시 가장 높은 국제 표준을 준수하고 최대 순도와 최소 불순도를 보여야 합니다. 자사는 습식 화학, 크로마토그래피, 분광법, 전기화학, 적정 및 수질 관리와 같은 다양한 기술을 위한 광범위한 분석 시약의 폭넓은 선택성을 제공합니다. 자사의 선택 항목에는 광범위한 분석 애플리케이션 스펙트럼을 위한 고순도 산, 염기, 용매 및 이오노포어 그리고 유도체화 시약 같은 특수 시약이 포함되어 있습니다. 자사의 시약은 초미량 분석을 위해 ACS 시약 등급부터 고순도까지의 순도 등급을 가지고 있습니다.
Products
이온쌍 크로마토그래피를 위한 시약
자사의 이온쌍 시약 선택 항목은 양이온 및 음이온 분석물의 측정을 위한 맞춤형 화합물을 포함합니다.
- 산 또는 음이온 분석을 위한 다양한 사슬 길이의 알킬 치환기를 가진 4차 암모늄염.
- 염기 및 양이온 분석을 위한 곧은 사슬 알킬 설폰산과 같은 강산
자사의 시약은 고객의 애플리케이션에서 품질 및 성능을 보장하기 위해 UV 흡수 검사, 여과 검사, 산화환원 검사 및 HPLC 기울기 등급 검사를 포함한 엄격한 품질 관리 검사를 거칩니다.
유도체화 시약
유도체화는 화학적 분석에서 분석물을 분리를 향상하고 방법 민감성을 향상시키는 제품으로 변환하는데 사용됩니다. 이 기술을 사용하면 GC, GC-MS, HPLC 또는 LC-MS로 분석하기에 충분히 휘발성이거나 안정적이지 않은 화합물을 분석할 수 있습니다.
자사는 GC, HPLC 및 TLC 크로마토그래피 및 부속품에 적합한 실리화, 아실화, 알킬화 및 에스테르화 시약을 포함한 다양한 크로마토그래피 애플리케이션을 위한 포괄적인 유도체화 시약 포트폴리오를 제공합니다.
전기 화학을 위한 시약
자사의 Selectophore™ 제품 라인은 이온 선택적 및 광학적 장치를 위한 센서 멤브레인을 준비하기 위해 사용할 수 있습니다.
자사는 또한 부속품, 첨가제, 완충액, 크로모이오노포어, 전해질, 이온 표준물 용액, 이온 강도 조절제 용액(ISA), 이오노포어 칵테일, 가소제, 폴리머, 즉시 사용 가능한 멤브레인, 실란화제 및 이온 선택적 전극 제조를 위한 용매를 제공합니다.
분광법을 위한 시약
분석 스펙트럼은 용매 및 샘플 제조에 사용되는 시약의 순도에 영향을 받습니다. 자사의 고순도 시약은 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 제공하도록 설계되었으며, 반복적으로 분석할 필요가 없습니다.
- 배치별 재현성을 가진 광학적 및 화학적 순도
- 프리미엄 품질의 원료를 사용하여 제조되고 엄격한 정제 공정을 거침
- UV, IR 또는 형광 활성 성분 흔적 없음
자사의 포괄적인 분광법 재료 포트폴리오는 형광/발광 분광법, 핵자기 공명 분광법, 적외선(IR) 분광법 및 UV/가시광선(UV/Vi) 분광법 같은 다양한 기술에 따른 분석을 위한 시약을 포함합니다.