주요 문서
Z100315
Sigma-Aldrich
Distilling column
L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
길이
200 mm
O.D.
30 mm
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)