주요 문서
Z516333
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 230 mm, joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS14/20
O.D.
28 mm
전체 높이
230 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)