Merck
유리용기
연구실 화학은 화학 물질 및 그들의 환경을 원하는 반응 조건을 만들기 위해 혼합, 분리, 응축 또는 기타 방식으로 함유하고 조작하기 위해 유리 용기를 중요하게 활용합니다. 앰플에서 용량 플라스크 및 완전한 증류 시스템에 이르기까지 고객의 분석 요구에 적합한 Aldrich® 화학 유리용기를 보유하고 있습니다. 자사의 유리용기 매장을 방문하여 필요한 모든 것을 찾으십시오.    
인기 카테고리
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
일반 실험실 유리용기
귀하의 요구 사항이 브랜드 관련(Pyrex, Corning)이든 애플리케이션 관련(증류 초자기구)이든 상관없이 자사는 최상위 품질의 유리 제품을 제공한다고 확신할 수 있습니다.
다양한 치수와 용량으로 제공되는 다양한 유리용기에 대한 폭넓은 자사의 포트폴리오를 살펴보십시오.
  • 배출구, 균일한 표준 벽 그리고 평평한 바닥이 있는 붕규산 유리 비커(눈금 및 비눈금형)는 일상적인 실험실 작업에 적합합니다. 
  • Aldrich® Essentials 눈금 실린더는 벤치에서 굴러 떨어지는 것을 방지하는 안전한 육각형 베이스가 있는 투명한 붕규산 유리를 사용하여 제조됩니다. 
  • 두꺼운 벽, 연마 플랜지, 천공 바닥 도자기 판 및 뚜껑이 있는 중성 유리 건조기는 기본 실험실 응용분야에 가장 적합합니다. 
  • 액체를 쉽게 배분할 수 있는 배출구(선택 사항)가 있는 붕규산 유리 접시는 결정화 접시로 사용할 수 있습니다. 또한, 자사는 재사용 및 고압멸균이 가능한 투명한 소다석회 유리 페트리 접시(하단 및 상단 일치)를 제공합니다. 
  • 자사는 광범위한 용량으로 이용할 수 있는 다음과 같은 다양한 유형의 붕규산 유리 플라스크를 공급합니다. 엘렌마이여 플라스크, 여과 플라스크(Buchner 깔때기와 Gooch 도가니와 함께 여과에 사용), 가열 플라스크(둥근 바닥 및 평평한 바닥), 폴리에틸렌 마개가 있는 용량 플라스크. 
  • 붕규산 유리로 된 두 가지 유형의 튜브가 다음과 같이 제공됩니다. 다음: 둥근 바닥 배양 튜브(검정색 페놀성 캡 포함)와 재사용이 가능한 테두리 없는 둥근 바닥 테스트 튜브. 
  • 용량 피펫은 사용자의 편의를 위해 용량을 나타내는 흰색 표시가 있는 재사용 가능한 붕규산 유리 피펫입니다. 
  • 공기, 물 및 폐수 분석을 위해 47 mm 여과지 및 나일론 멤브레인과 함께 널리 사용되는 투명한 붕규산 유리 멤브레인 여과 장치. 
  • 신규 Aldrich® Essentials 초자기구 포트폴리오는 Sigma-Aldrich® 브랜드로부터 고객이 기대하는 최고 품질 표준에 따라 제조된 다양한 일상적인 실험실 제품이 포함됩니다. 자사의 비이커, 병, 눈금 실린더, 건조기, 접시, 플라스크 및 튜브는 내구성, 정밀도 및 신뢰성을 위해 고품질 붕규산 유리로 제조됩니다. 자사의 용량 유리용기는 글로벌 시장을 위해 ASTM 및 ISO 기준 모두에 따라 생산됩니다.
  • PYREX® 유리는 100년이 넘도록 화학자 및 연구 과학자에게 없어서는 안될 파트너가 되어 가혹한 실험실 환경에서도 견딜 수 있도록 우수한 강도와 안정성, 뛰어난 투명도 및 우수한 내화학성으로 만들어졌습니다.
  • DWK KIMBLE®은 견고한 디자인과 향상된 투명성을 가진 유리 배지 병, 견고성 용량 광구 플라스크, 마이크로스케일 및 매크로스케일 초자기구 키트, 투명성 유리 원심분리기 튜브 및 일회용 붕규산 유리 배양 튜브를 포함하는, 33 팽창 붕규산 유리 및 소다석회로 제작된 필수적인 유리용기 및 특수 제품을 포함합니다.
  • DWK DURAN® 붕규산 3.3 유리는 고도로 일관되고 재현 가능한 품질, 매우 높은 내화학성, 불활성 특징, 투명성, 높은 사용 온도, 최소 열팽창 및 높은 열 충격 저항성으로 유명합니다. DURAN® 유리용기는 제약 산업에서 사용하기에 적합한 미국 약전/유럽 약전/일본 약전 제1형 중성 유리의 요건에 부합합니다.
  • DWK WHEATON®은 유리 및 플라스틱 용기의 제조 및 맞춤화에 대한 수십 년의 경험을 특징으로 하는 과학, 산업 및 포장 애플리케이션을 위한 고급 용기 솔루션의 뛰어난 브랜드입니다. 
  • Ace Glass는 고급 과학 초자기구, 실험실 장비 및 유리 기구 제조 분야의 선도자이자 혁신 기업입니다.
  • BRAND®는 액체 취급 및 생명과학을 위한 단순하고 간단하며 효율적인 유리용기를 설계합니다. BLAUBRAND® 체적 계기는 기술적 완성도를 높이 제공하며 거의 모든 화학 물질에 대해 높은 내성을 갖춘 유리로 만들어져 정밀도를 위한 필수적인 전제 조건을 충족합니다. BRAND®의 프리미엄 품질 "Made in Germany" 유리용품은 전 세계 실험실의 품질 표준을 설정했습니다.
  • Synthware® Glass는 고품질 유기 합성 유리용품을 제공합니다. 모든 유리용품은 33-팽창 붕규산 유리로 제조되어 모든 적용 가능한 ASTM 요건을 충족합니다.
맞춤형 유리용품 및 수리 서비스
자사의 유리 센터는 전 세계 화학자를 위한 유리용품의 설계 및 제조 분야에서 우수성과 혁신의 중심지 역할을 합니다.
우리의 광범위한 화학적 배경과 화학자와 유리 제작사 간의 지속적인 협력은 유리 용기 디자인에 대한 독특한 통찰력을 제공합니다. 자사는 Buchi 회전 증발기, 3구 둥근 바닥 플라스크, 가스 점감형 플라스크 및 Corning 유리용품을 공급합니다. 또한 고객의 요구 사항에 가장 적합한 맞춤형 용기(10mL ~ 100L 용량), 증류 장치, 다중 재킷형 콘덴서, 매니폴드, 실버 재킷형 컬럼 및 특수 어댑터를 제작합니다.
자사 수리 서비스를 이용한 비용 및 시간 절감:
귀하의 전문 요구 사항 및 디자인을 당사 Glass Center(aldglass@milliporesigma.com)로 직접 이메일을 보내거나 (미국) 414-438-3850 사내번호 2039(또는 현지 영업 사무소에 문의)로 전화하여 맞춤형 상담을 받으십시오.
자사의 일반적인 처리 시간은 주문 수령 후 3 ~ 7 영업일입니다.
파손된 대형 유리 반응기를 수리하는 유리 제작가의 사진
유리 튜브, 마개, 피팅 및 반응기를 포함한 맞춤형 화학 유리용품 사진
  • 통합하여 90년이 넘는 경험을 가진 자사의 마스터 및 선임 유리 취입 장인이 애플리케이션 및 설계 분야의 화학 전문가와 협업하여 귀하의 유리용품 요구 사항을 지원합니다.
  • 실험실 유리 용기를 원래 구성으로 수리하여 낭비를 최소화하고 비용을 절감합니다.
  • 마이크로 스케일에서 파일럿 플랜트 용량까지 화학자의 합성 및 연구에 필요한 맞춤형 유리 용기를 제조합니다. 