주요 문서
Z175781
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered, vacuum-jacketed Vigreux column
L 250 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
Joints ST/NS24/40 (2)
I.D.
19 mm
길이
250 mm
O.D.
38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Vacuum-jacketed and strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. The silvering is inside the vacuum space and is completely sealed off. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)