주요 문서
SYNC571120
Synthware water jacketed distillation column with removable hose connections
joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm
동의어(들):
Synthware C571120, glass distilling column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C571120
자켓 높이
110 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)