주요 문서
Z102598
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-jacketed distilling column
L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
길이
300 mm
O.D.
42 mm
관련 카테고리
일반 설명
Order packing separately.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)