주요 문서
SYNC164250
Synthware vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 24/40, jacket H 250 mm
동의어(들):
Synthware 164250, glass distilling column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C164250
자켓 높이
250 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)