Merck
Chymotrypsin
E.C. 3.4.21.1
Fyzikální vlastnosti
Molekulová hmotnost: 25 kDa1  (hovězí)
pI: 8.752 (Bovine)
Extinction coefficient: E1%= 20,4 (280 nm)
Chymotrypsin se vytváří v acinárních buňkách slinivky břišní jako neaktivní prekurzor, chymotrypsinogen. α-chymotrypsin je převažující forma aktivního enzymu, který se vyrábí z jeho zymogenu, chymotrypsinogenu A.
In vivo vzniká v závislosti na rychlosti hydrolýzy zymogenu trypsinem a autolýzou různé množství variant α, π, δ a γ. Vlivem rychlosti hydrolýzy zymogenu trypsinem a autolýzou vzniká různé množství variant α, π, δ a γ.3 α-chymotrypsin je serinová proteáza z rodiny peptidáz S1, která se skládá z 241 aminokyselinových zbytků. Molekula má tři peptidové řetězce: řetězec A o 13 zbytcích, řetězec B o 131 zbytcích a řetězec C o 97 zbytcích.4
Fyzikální vlastnosti
Obrázek 1.Fyzikální vlastnosti
Specificita a kinetika
α-Chymotrypsin z hovězí slinivky břišní selektivně katalyzuje hydrolýzu peptidových vazeb na C-koncové straně tyrosinu, fenylalaninu, tryptofanu a leucinu. K sekundární hydrolýze dojde také na C-koncové straně methioninu, isoleucinu, serinu, threoninu, valinu, histidinu, glycinu a alaninu.1
pH optimum: (pH 6,0: asi 35 % maximální aktivity, pH 9,3: 40 % maximální aktivity)8
Teplotní optimum: 7,88
Teplotní optimum: asi 35 % maximální aktivity: 50 °C9
Inhibitory
Loading
α-Chymotrypsin je také zcela inhibován 10 mM Cu2+ a Hg2+.1
Substráty
Loading
Rozpustnost a stabilita roztoku
Chymotrypsin je obvykle rozpustný v 1 mM HCl (2 mg/ml) a poskytuje čirý roztok.
Rekonstituujte v 1 mM HCl obsahující 2 mM CaCl2, alikvotujte a uchovávejte při -20 °C. Při skladování při vyšším pH dojde k autolýze. Přítomnost vápníku je rovněž stabilizátorem.5 Zmrazené alikvoty jsou stabilní přibližně 1 týden. Chymotrypsin je aktivován i stabilizován působením Ca2+. Enzym je aktivní v přítomnosti 0,1 % SDS a 2 M guanidin-hydrochloridu.
Použití
Pro trávení peptidů použijte poměr (w/w) přibližně 1:60 pro chymotrypsin:peptid. Digesci peptidů provádějte ve 100 mM Tris HCl obsahující 10 mM CaCl2, pH 7,8, při 30 °C. Při teplotách nad 37 °C může dojít k samovolnému štěpení. Pro všechny experimenty by měl být jako kontrola použit známý peptid, například melittin. Inkubujte až 24 hodin při 37-40 °C. Digesci lze ukončit úpravou pH na 2,0.6,7
Produkty
Loading
Odkazy
1.
Burrell MM. Enzymes of Molecular Biology. https://doi.org/10.1385/0896032345
2.
Ui N. 1971. Isoelectric points and conformation of proteins. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure. 229(3):582-589. https://doi.org/10.1016/0005-2795(71)90273-x
3.
Desnuelle P, Boyer P. 1960. The Structure of Chymotrypsin. The Enzymes. 3185-191.
4.
HESS G. 1971. The Enzymes. 3. New York: Academic Press.
5.
Burrell MM. Enzymes of Molecular Biology. https://doi.org/10.1385/0896032345
6.
Spackman D, Stein W, Moore S. 1960. The disulfide bonds of ribonuclease.. Journal of Biological Chemistry. 3(255):648-659.
7.
Kamp RM. 1986. Separation of Peptides.8-20. https://doi.org/10.1007/978-3-642-71534-1_2
8.
Ásgeirsson B, Bjarnason JB. 1991. Structural and kinetic properties of chymotrypsin from atlantic cod (Gadus morhua). Comparison with bovine chymotrypsin. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry. 99(2):327-335. https://doi.org/10.1016/0305-0491(91)90050-n
9.
Fernández M, Villalonga MdL, Fragoso A, Cao R, Villalonga R. 2002. Stabilization of ?-chymotrypsin by modification with ?-cyclodextrin derivatives. Biotechnol. Appl. Biochem.. 36(3):235. https://doi.org/10.1042/ba20020056