SeQuant® HILIC
Kompletní řada pro separace všech polárních hydrofilních sloučenin
SeQuant® HILIC (hydrofilní interakční kapalinová chromatografie) HPLC kolony představují řadu vysoce výkonných nástrojů pro separaci polárních hydrofilních sloučenin. Všechny kolony nesou hustě vázané, skutečně zwitteriontové funkční skupiny s rovnováhou náboje 1:1. Separace je dosaženo hydrofilním rozdělením v kombinaci se slabými iontovými interakcemi pro maximální selektivitu, vysokou zatížitelnost a snadnou optimalizaci metod.
Vlastnosti a výhody
- Vysoce výkonná separace polárních hydrofilních sloučenin pomocí HPLC a LC-MS
- Zwitteriontová stacionární fáze zajišťuje reprodukovatelnou retenci
- Dvě komplementární chemické fáze
- Maximální kompatibilita s LC-MS s minimálním výtokem z kolony
- Vynikající reprodukovatelnost a robustnost
- K dispozici v různých délkách, velikostech částic a rozměrech pórů
SeQuant® ZIC®-HILIC
Kolona ZIC®-HILIC je určena k zadržování a separaci všech typů polárních a hydrofilních sloučenin a k robustní chromatografii s vysokou selektivitou a reprodukovatelností. Sorbent ZIC®-HILIC na bázi oxidu křemičitého má vázanou stacionární fázi tvořenou vysoce polárním permanentním zwitteriontem. Selektivita separace je zvýhodněna rovnováhou náboje zwitterionů 1:1, díky čemuž je kolona ZIC®-HILIC celkově neutrální, se slabými, ale důležitými iontovými interakcemi. Ladění selektivity na koloně ZIC®-HILIC během vývoje metody usnadňuje permanentní zwitterion, který je nezávislý na pH, což zajišťuje, že během optimalizace eluentu jsou ovlivněny pouze analyty (a nikoli kolona).
SeQuant® ZIC®-cHILIC
SeQuant® ZIC®-cHILIC je určen pro vynikající HPLC a LC-MS polárních hydrofilních sloučenin. Tato nová zwitteriontová stacionární fáze s fosforylcholinovou funkční skupinou vám poskytne doplňkovou selektivitu pro snadnější vývoj metod pro látky, které byly obtížně separovatelné předchozími typy HPLC kolon provozovaných v režimu obrácené fáze nebo HILIC.
Izokratická separace kladně nabitého benzyltrimetylaminu (BTMA, píky označeny šipkami) a neutrálního toluenu (značka prázdnoty), uracilu a cytosinu na ZIC®.-cHILIC (vlevo) a ZIC®-HILIC (vpravo) ilustrující rozdíly a podobnosti v selektivitě způsobené rozdílnou nábojovou orientací zwitteriontových funkčních skupin (viz ilustrace). Rozměry kolony byly 100 x 4,6 mM, velikost částic 3 nebo 3,5 µm a velikost pórů 100 Å. Eluent byl 80 : 20 acetonitril/ 25 mM vodný octan amonný pH 6,8 čerpaný rychlostí 0,5 ml/min při 23 °C. Detekce pomocí UV absorpce při 254 nm.
SeQuant® ZIC®-pHILIC
ZIC®.-pHILIC stacionární fáze má stejnou vysoce polární, vázanou, permanentní zwitterionovou, funkční skupinu jako kolona ZIC®-HILIC na bázi oxidu křemičitého. Uživatel proto může očekávat stejnou selektivitu, avšak s kompromisem v rozsahu průtokové rychlosti a separační účinnosti, která je běžná u polymerních materiálů. Odolnější nosič umožňuje použití v rozšířeném rozsahu pH, což může být pro určité aplikace výhodné.
Příklad zvýšené selektivity při vysokém pH Níže uvedený příklad aplikace ilustruje, jak lze zvýšit selektivitu materiálu ZIC®-pHILIC provedením separace při zvýšeném pH. Chromatogramy ukazují izokratické separace kyseliny gentisové, kyseliny protokatechové a kyseliny isoftalové na koloně ZIC®-pHILIC. Zvýšení pH má také za následek vyšší retenci a lepší tvar píku pro tyto analyty.