Specifikace rozpouštědla SupraSolv® GC
Naše rozpouštědla pro GC jsou ideální pro všechny aplikace plynové chromatografie. Tato rozpouštědla jsou speciálně vyvinuta a testována pro detekci ECD, FID a MS, aby byl zajištěn maximální poměr signál/šum v největším specifikovaném rozsahu retenčních časů. Naše rozpouštědla pro headspace plynovou chromatografii jsou vyvinuta speciálně pro analýzu zbytkových rozpouštědel v léčivých látkách, pomocných látkách a léčivých přípravcích podle Ph. Eur. a USP. Vysoká čistota je zajištěna speciálně navrženými výrobními postupy pro přesné, spolehlivé a reprodukovatelné analytické výsledky.
GL = skleněná láhev I ST = sud z nerezové oceli I * = součet izomerů hexanu + methylcyklopentanu (GC) ≥ 99.8 %
GC-ECD (retenční rozsah 1,2,4-trichlorbenzen až dekachlorbifenyl jednotlivé signály (standard lindanu)) :, 3 pg/ml
GC-FID (retenční rozsah n-undekan až n-tetrakontan jednotlivé signály (standard n-tetradekanu)) :, 3 ng/ml
GL = skleněná láhev I * = suma izomerů hexanu + methylcyklopentanu (GC) ≥ 99,8 %
GC-MS (retenční rozsah n-undekan až n-tetrakontan; oblast snímání 30 - 600 amu jednotlivých signálů (standard n-tetradekanu)) ≤ 3 ng/ml
GL = skleněná láhev
Každé zbytkové rozpouštědlo třídy 1 podle. CH ≤ 1 μg/g
Každé zbytkové rozpouštědlo třídy 2 ak. CH ≤ 10 μg/g
Každé zbytkové rozpouštědlo třídy 3 acc. CH ≤ 50 μg/g
GL = skleněná láhev
* Součet izomerů hexanu + methylcyklopentanu (GC) > 99.9 %
GC-ECD (retenční rozsah od dichlormethanu po 1,2,4-trichlorbenzen jednotlivé signály (standard tetrachlormethanu)) ≤ 1 ng/ml
GC-ECD (retenční rozsah od 1,2,4-trichlorbenzenu po dekachlorbifenyl jednotlivé signály (standard lindanu)) ≤ 2 pg/ml
GC-FID (retenční rozsah od n-Undekanu po n-Tetrakontan jednotlivé signály (standard n-Tetradekanu)) ≤ 2 ng/ml
GC-MS (retenční rozsah od n-Undekanu po n-Tetrakontan; oblast snímání 30 - 600 amu jednotlivé signály (standard n-Tetradekanu) ≤ 2 ng/ml