Merck
DomůHPLC pro malé molekulyKolony Ascentis® Express C18 U/HPLC
Kolony Ascentis® Express C18 U/HPLC
Vysokorychlostní a vysokorychlostní aplikace HPLC a UHPLC
Ascentis® Express C18 je první volbou při zahájení nové separační metody. Její Fused-Core® částicová technologie Ascentis® Express C18 umožňuje vysokorychlostní separace s vysokým rozlišením na přístrojích HPLC a UHPLC. Účinnost kolony je obvykle o 40 % vyšší ve srovnání s kolonami s plně porézními částicemi o stejné velikosti částic.
Vázaná fáze Ascentis® Express C18 je nepolární povahy. Nejlépe se používá s mobilními fázemi, které jsou směsí metanolu a vody nebo acetonitrilu a vody. Vyšší obsah organické složky rozpouštědla obvykle snižuje retenci sloučenin vzorku. Použití zvýšené teploty (např. 40-60 ºC) sníží viskozitu mobilní fáze a umožní použití rychlejších průtoků a nižšího tlaku na koloně pro vysokou průchodnost vzorku.
BrochureKolony Ascentis® Express HPLC a UHPLC
Představené aplikace:
Kolony C18 HPLC s obrácenou fází a taveným jádrem® Technologie
Ascentis® Express C18 je vysokorychlostní, vysoce účinná kapalinová chromatografická kolona založená na povrchově porézním <.a href="/CZ/cs/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/fused-core-advantage">Fused-Core® design částic. Částice Fused-Core® poskytuje tenký porézní obal z vysoce čistého oxidu křemičitého, který obklopuje pevné jádro z oxidu křemičitého.  Tato konstrukce částic vykazuje velmi vysokou účinnost kolony díky mělkým difuzním drahám. Pro vaše specifické potřeby jsou k dispozici tři různé velikosti částic:
Ilustrační vyobrazení ukazuje 2,0 µm částici se zataveným jádrem. Žlutě zbarvené pevné jádro o velikosti 1,2 µm je uzavřeno v zeleném porézním vnějším obalu o tloušťce 0,4 µm.
částice o velikosti 2,0 µm
Nejlepší UHPLC kolona s taveným jádrem
Optimalizované řešení pro vysoce výkonnou analýzu malých molekul
Ilustrační vyobrazení ukazuje 2,7 µm částici se zataveným jádrem. Žlutě zbarvené pevné jádro o velikosti 1,7 µm je uzavřeno v zeleném porézním vnějším obalu o tloušťce 0,5 µm.
částice o velikosti 2,7 µm
Rychlá HPLC na JAKÉMKOLI systému
Praktické řešení, které poskytuje výkon UHPLC z jakékoli HPLC
Ilustrační vyobrazení ukazuje částici o velikosti 5,0 µm s konstrukcí roztaveného jádra. Pevné jádro, zbarvené žlutě a měřící 3,3 µm, je uzavřeno v zeleném porézním vnějším obalu o tloušťce 0,6 µm.
částice o velikosti 5,0 µm
Laboratorní pracovní kolona
Skutečné plug and play řešení pro vylepšení stávajících HPLC kolon s plně porézními částicemi o velikosti 3 nebo 5 µm
Materiály
Na skutečné fotografii je zobrazen ochranný sloup Ascentis® Express s jasně oddělenými částmi označenými jako A, B, C a D.
Obrázek 1.Ochranná kolona (53500-U) A) Držák ochranné patrony těsný na prsty, vstup, B) Držák ochranné patrony těsný na prsty, výstup, C) Automatické nastavení nulového mrtvého objemu (ZDV), koncová armatura, D) Titanové hybridní kování