Merck
Optimalizace pro vysoce výkonnou analýzu kanabinoidů v různých matricích pomocí kolony Ascentis® Express C18
Seamus Riordan-Short, Senior Chemist1, Yevgen Kovalenko, Technician1, Matthew Noestheden, Director of Operations1, Jennifer King, Program Marketing Manager2, Katherine K. Stenerson, Analytical Sciences Liaison2
1Supra Research and Development, 2Merck
 Article from Analytix Reporter - Issue 11
S rostoucím počtem právních předpisů týkajících se konopí a konopí se zvýšila poptávka po vývoji a validaci přesných a precizních testovacích metod pro kvantifikaci síly. Kanabinoidy představují řadu výzev a navíc se k nim přidává zátěž spojená s různými typy matric. Nejčastěji používanou technikou je HPLC/UV a parametry HPLC musí být optimalizovány tak, aby byla zachována dobrá separace a stabilní retence po mnoho vstřiků a u různých typů vzorků.
Vědci ze společnosti Supra Research and Development ("SupraRnD") se sídlem v Kelowně v Britské Kolumbii v Kanadě (www.suprarnd.ca) vyvinuli vysoce výkonnou a spolehlivou metodu pro stanovení kanabinoidů, která je použitelná pro různé matrice. Zapojení společnosti SupraRnd do testování konopí začalo v roce 2015, kdy získala licenci od kanadského ministerstva zdravotnictví na testování konopných produktů. V roce 2018 jako jedna z prvních laboratoří v Kanadě získala akreditaci ISO 17025 pro testování konopí. Jejich metoda testování účinnosti se v průběhu času vyvíjela, aby vyhovovala měnícím se potřebám zákazníků, a nyní je validována pro několik různých matric.
Experimentální podmínky
Vzorky celých květů byly zmrazeny v hermeticky uzavřených sáčcích při teplotě -80 °C po dobu minimálně 30 minut a poté ihned homogenizovány.* Při analýze květu konopí je velmi důležité homogenizovat reprezentativní vzorek a odebrat dílčí vzorky, protože mezi jednotlivými rostlinami i v rámci dané rostliny mohou být značné rozdíly v koncentraci fytokanabinoidů. Následný pracovní postup zahrnoval jednoduchou extrakci vzorku o velikosti 0,2 g methanolem, po níž následovala sonikace a stabilizace extraktu při -20 °C po dobu 1 hodiny. Poté byl vzorek odstředěn a supernatant zředěn v poměru 100:1 pro HPLC analýzu. Malá velikost vzorku v kombinaci s ředěním před analýzou minimalizuje možnost problémů souvisejících s matricí (např. interference, životnost kolony atd.). Doba cyklu analýzy HPLC je 8 minut od vstřiku do vstřiku. To umožňuje 60 vstřiků za 8hodinový interval, což umožňuje provést více vzorků od zákazníků během pracovní směny. Kanabinoidy analyzované touto metodou jsou uvedeny v tabulce 1.
HPLC analýza kanabinoidů
Konečné optimalizované parametry HPLC jsou shrnuty v tabulce 2.
Při vývoji této metody byly brány v úvahu následující faktory:
  • Chromatografické rozlišení všech 17 sloučenin.
  • Celková doba (tj, doba běhu plus ekvilibrace) celkem méně než 10 minut.
  • Robustní metoda s konzistentním výkonem pro
  • >1000 nástřiků se stabilními retenčními časy při zachování dobrého tvaru píku a odezvy.
  • Vhodná pro použití s různými matricemi, jako jsou květiny, čokoláda, mast, olej, koncentrát atd.
Kalibrace metody
Kalibrace metody byla v rozsahu od 0,01 µg/ml do 40 µg/ml. To vyžadovalo vysoké ředění některých vzorků, aby se dostaly do tohoto analytického rozsahu. Pro kalibraci a spikování byly použity certifikované referenční materiály (CRM) Cerilliant®. Jednotlivé kanabinoidní CRM v koncentraci 1 mg/ml (s výjimkou CBLA v koncentraci 0,5 mg/ml) byly naředěny spolu s roztokem vnitřního standardu přímo do mobilní fáze HPLC složky A, aby se připravil 17složkový zásobní roztok v koncentraci 40 µg/ml. Tento zásobní roztok byl poté dále naředěn do směsi mobilních fází HPLC A:B v poměru 30:70 pro kalibrační standardy s nižší koncentrací.
Kolona HPLC: Ascentis® Express C18
 Kolona HPLC použitá pro analýzu byla kolona Ascentis® Express C18, 15 cm x 2,1 mm I.D., 2 µm. Kolony Ascentis® Express obsahují částice Fused-Core® s pevným jádrem a porézní architekturou pláště, označované také jako povrchově porézní. Tato struktura částic poskytuje vyšší separační účinnost než plně porézní částice stejné velikosti a umožňuje kratší dobu analýzy s nižším protitlakem než přístupy využívající menší (< 2 µm) plně porézní částice. Architektura částic kolon Ascentis® Express umožňuje použití větších částic, takže jsou vhodné pro konvenční i UHPLC systémy. Pro tuto metodu společnost SupraRnD použila systém UHPLC, ačkoli při správné optimalizaci přístroje lze úspěšné separace dosáhnout i na konvenčních systémech. Konkrétně by to znamenalo minimalizovat disperzi systému. Toho lze dosáhnout zmenšením délky a ID hadiček na vstupu a výstupu kolony a u UV detektorů použitím průtokové cely o objemu < 5 µl.
Validace metody a výkonnost
Před výběrem kolony Ascentis® Express C18 pro validaci metody společnost SupraRnD provedla screening šesti dalších kolon s podobným chemickým složením od různých výrobců. S několika kolonami se jim podařilo dosáhnout chromatografického rozlišení a krátké doby chodu, ale zjistili, že Ascentis® Express C18 je jediná kolona, která poskytuje stabilitu retenčního času - zejména pro kyselé kanabinoidy. To je znázorněno na obrázku 1, který ukazuje chromatogramy kontrolního standardu při nástřiku č. 1 a nástřiku č. 1140, mezi nimiž byly provedeny četné extrakty vzorků.
Standard kanabinoidů na koloně Ascentis® Express C18; srovnání nástřiku č. 1 a nástřiku č. 1140.
Obrázek 1.Standard kanabinoidů na koloně Ascentis® Express C18; srovnání nástřiku č. 1 a nástřiku č. 1140.
Metoda s použitím přístroje Ascentis® Express C18 byla validována v několika různých matricích včetně chmelových květů (jako náhradní matrice konopí), konopného oleje, koncentrátu CBD a lokálních mastí. Výtěžnost z chmele se pohybovala v rozmezí 85-115 % v rozmezí 0,05 až 20 % hmotnostních. Shrnutí této validace, stejně jako ostatních matric, je uvedeno v tabulce 3. Dosažené limity pro vykazování metody (MRL) pro kanabinoidy (s výjimkou CBDV, CBG, CBD a CBC v koncentrátu) byly všechny 0,05 % hmot. Opakovatelnost vyjádřená v % RSD byla u všech matric 4 %. Další hodnocení bylo provedeno pomocí zkoušek způsobilosti, při nichž metoda úspěšně prošla u vzorků konopného květu a konopného oleje.
* výtěžnostCBD nebyla kvantifikována z důvodu vysokých vzniklých hladin
**výtěžnostΔ9-THC nebyla kvantifikována z důvodu vysokých vzniklých hladin
ŦCBDV, CBG, CBD, CBC vzniklé v matrici vedly k problémům bránícím výpočtu MRL pro tyto sloučeniny
Obrázek 2 ukazuje příklady chromatogramů chmelových květů s příměsí 1 % hm. a s koncentrací MRL 0.05 % w/w.  Při mnohem nižší hladině spikování, kde se více projevovala interference matrice, bylo všech 17 kanabinoidů rozeznatelných od píků pozadí a bylo je možné analyzovat. Specifické interference eluující vedle THCV a CBL byly pravděpodobně způsobeny specifickými terpeny přítomnými ve vzorku chmele. Tyto píky nebyly v květu konopí pozorovány. Ve vzorku kořeněné masti (obrázek 3) byly všechny kanabinoidy jasně detekovány na úrovni MLR.
Chromatogramy chmelových květů s příměsí 1 % a 0,05 %, na kterých jsou patrné píky pro 17 kanabinoidů získané na koloně Ascentis® Express C18.
Obrázek 2.Květy chmele s 1% přídavkem kanabinoidů.
Květy chmele s 0,05 % kanabinoidů.
Květy chmele s 0,05 % kanabinoidů.
Chromatogram vzorku konopné masti s příměsí získaný na koloně Ascentis® Express C18, který ukazuje zřetelné píky pro 17 kanabinoidů.
Obrázek 3.Mast z konopného extraktu s příměsí 0,05 % hmotnostních.
Do dnešního dne bylo na jediné koloně Ascentis® Express C18 provedeno 1 550 vstřiků. Společnost SupraRnD zaznamenala, že dosud nedošlo k žádnému významnému zvýšení protitlaku kolony ani ke zhoršení výkonu. Údaje shromážděné o protitlaku v průběhu tohoto používání ukázaly čisté zvýšení o 2 %. Rovněž zaznamenali, že retenční časy byly stabilní, což jim umožnilo s větší jistotou identifikovat píky kanabinoidů ve vzorcích. Příklad je znázorněn na obrázku 4, na kterém jsou porovnány dvě různé matrice, hořká čokoláda a květ konopí. Oba vzorky obsahovaly měřitelné množství Δ9-THC a rozdíly v retenčním čase mezi oběma matricemi byly minimální.
Chromatogramy porovnávající eluční vzorec kanabinoidů ve vzorcích hořké čokolády a květů konopí získaných na koloně Ascentis® Express C18
Obrázek 4.Srovnání elučního vzorce mezi vzorky hořké čokolády a konopných květů (bez příměsi).
Závěr
Po vyhodnocení několika kolon HPLC společnost SupraRnD úspěšně vyvinula robustní a odolnou metodu s použitím kolony Ascentis® Express C18 pro analýzu 17 kanabinoidů v různých matricích. Metoda byla dosud úspěšně použita na pět různých typů vzorků včetně květů, mastí, čokolády, koncentrátů a gumových bonbónů. Kolona Ascentis® Express C18 byla pro konečnou metodu vybrána na základě stability retenčního času při opakovaném použití a schopnosti zachovat chromatografický výkon pro kanabinoidy. V současnosti používaná kolona navíc vykazuje minimální nárůst protitlaku v průběhu > 1500 vstřiků.
* Po zveřejnění těchto údajů společnost SupraRnD později odstranila krok zmrazení a homogenizovala celé květy při pokojové teplotě. To bylo provedeno proto, aby se snížila možnost nafouknutí obsahu vlhkosti kondenzací atmosférické vody na studených vzorcích.
Produkty
SLOUPCE HPLC