Merck
DomůHPLC pro malé molekulyKolony Ascentis® Express Biphenyl UHPLC a HPLC
Kolony Ascentis® Express Biphenyl UHPLC a HPLC
Zvýšená selektivita pro separaci aromatických sloučenin
Vázaná, hustě zakončená dimethylbifenylová stacionární fáze Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, založená na částicích s taveným jádrem, poskytuje stabilní, reverzní fázové balení se zvýšenou π-π a mírnými sterickými interakcemi díky dvěma po sobě jdoucím fenylovým skupinám vázaným na základní oxid křemičitý. Ascentis® Express 90 Å Biphenyl lze použít pro základní, kyselé nebo neutrální sloučeniny. Střídavá selektivita oproti C18 je obzvláště užitečná pro separaci píků, které eluují dříve na C18 a jiných fenylových fázích.
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl kolony se nejlépe používají s mobilními fázemi, které jsou směsí metanolu a vody nebo acetonitrilu a vody. Vyšší obsah organické složky rozpouštědla obvykle snižuje retenci sloučenin vzorku.  Použití zvýšených teplot (např, 40 - 60 °C) sníží viskozitu mobilní fáze a umožní použití rychlejších průtoků a nižšího tlaku na koloně pro vysokou propustnost vzorku.  Gradientové eluční techniky s použitím 5 - 10 % organické složky jako počáteční mobilní fáze a zvýšením na 100 % organické složky jako konečné mobilní fáze často umožňují provést separaci složitých směsí vzorků v minimálním čase.
Ionizovatelné sloučeniny, jako jsou kyseliny a zásady, se obecně nejlépe separují pomocí mobilních fází pufrovaných při pH 2 až 3. Pro optimální výsledky a dlouhodobou stabilitu při separaci ionizovatelných sloučenin se vždy doporučuje používat 20-50 mM pufry
.
Bifenylová fáze s technologií Fused-Core® částicemi pro separaci aromatických sloučenin
Fáze Ascentis® Express 90 Å. Bifenyl vysokorychlostní, vysoce účinná kapalinová chromatografická kolona se používá pro separaci aromatických sloučenin a je založena na povrchově porézní konstrukci částic Fused-Core® . Částice Fused-Core® tvoří tenký porézní obal z vysoce čistého oxidu křemičitého, který obklopuje pevné jádro z oxidu křemičitého. Tato konstrukce částic vykazuje velmi vysokou účinnost kolony díky mělkým difuzním cestám. Pro vaše specifické potřeby jsou k dispozici tři různé velikosti částic:
2.0 µm částice
Nejlepší kolona Fused-Core UHPLC
Optimalizované řešení pro vysoce výkonnou analýzu malých molekul
2.7 µm částice
Rychlá HPLC na JAKÉMKOLI systému
Praktické řešení, které poskytuje výkon UHPLC z jakéhokoli systému HPLC
5.0 µm částice
Laboratorní pracovní kolona
Skutečné plug and play řešení pro vylepšení stávajících kolon HPLC s plně porézními částicemi 3 nebo 5 µm
Kolony Ascentis® Express 90 Å bifenyl UHPLC, 2,0 µm
Loading
Kolony Ascentis® Express 90 Å Biphenyl U/HPLC, 2,7 µm
Loading
Ascentis® Express 90 Å bifenylové HPLC kolony, 5,0 µm
Loading
Ascentis® Expresní 90 Å bifenylové ochranné sloupce
Ochranná kolona HPLC