Manipulace s kapalinami a dávkování
Nabízíme celou řadu pipetových špiček a pipetovačů pro dávkování malých objemů kapalin od předních značek včetně Eppendorf® Combitips Advanced® a ep Dualfilter T.I.P.S.®, Corning® DeckWorks™, Lambda® a Isotip®, ART®./sup> bariérové hroty a SoftFit L Reload System™ a BRAND® HandyStep®, Transferpettor, BIO-CERT a PD-Tips.Pro zajištění kvality, kterou potřebujete pro molekulární biologii a kultivaci buněk, vám společnost Corning® Costar® Stripette® nebo KIMAX® 51 serologické pipety je těžké překonat.Ve spojení s alikvotním kontrolérem pipet MilliSentials™, Eppendorf® Easypet® nebo BRAND® accu-jet® pro pipetovým ovladačem, máte vítěznou kombinaci.Pro titrace a techniky analytické chemie jsou odměrné pipety BRAND® BLAUBRAND® ETERNA dodávány s originálními certifikáty šarží.S přidáním dávkovačů s horní částí lahve, jako jsou například dávkovače BRAND® Dispensette® S a seripettor® pro, duální stříkačkový ředič Microlab® a další.sup>® 625 od společnosti Hamilton® a stříkačkové pumpy KDS Legato™, máme komplexní portfolio pro všeobecné laboratorní aplikace, které splní vaše laboratorní potřeby.
Přečtěte si více o
POPULÁRNÍ FILTRY
Products
Pipetovače
Pipetovací zařízení se používají s pipetovacími špičkami k nasávání a dávkování pevných objemů kapalin.
- Ruční pipety jsou závislé na vytlačování vzduchu, aby dodaly měřený objem kapaliny.
- Elektronické pipety minimalizují možný vznik muskuloskeletálních poruch v důsledku opakovaného pipetování a běžně nahrazují mechanickou verzi.
- Positive displacement pipettes se používají pro těkavé nebo viskózní látky v malých objemech, jako je například DNA. Vyžadují jednorázovou mikrostříkačkovou špičku složenou z kapiláry a pístu, který přímo vytlačuje kapalinu. Pozitivní vytěsnění je ideální pro pipetování vysoce viskózních nebo pěnivých kapalin nebo kapalin s vysokou hustotou či tlakem par.
- Pipety pro opakované dávkování umožňují opakované dávkování stejného objemu kapaliny do více zkumavek nebo jamek, aniž by bylo nutné mezi jednotlivými kroky odsávat další kapalinu.
- Vícekanálové pipety pojmou více špiček pro pipetování do vícejamkových destiček pomocí jediného zařízení.
Pipetové špičky
Pipetové špičky jsou jednorázové nástavce pro nasávání a dávkování měřených objemů kapalin pomocí mikropipety. Výběr pipetovací špičky závisí na různých faktorech:
- Objemová kapacita: Špičky jsou navrženy tak, aby ve spojení s konkrétním pipetovacím zařízením přesně dodávaly objemy ve stanovených rozmezích. Pro přesné dávkování musí objemová kapacita špičky odpovídat objemové kapacitě pipetovacího zařízení.
- Materiál: Pipetovací špičky jsou obvykle vyrobeny z průhledného polypropylenu na jedno použití, aby bylo možné snadno sledovat obsah. Skleněné pipetovací špičky lze použít v aplikacích, kde se dávkují chemikálie s drsnými účinky.
- Rozměry: Skleněné pipetovací špičky jsou vyrobeny z polypropylenu, který je vhodný pro použití v aplikacích, kde se dávkují chemikálie s drsnými účinky: Některé pipetovací špičky jsou prodloužené pro plnění gelu, plnění mikrokapilár, PCR a pipetování z lahví s dlouhým hrdlem. Širokohrdlé pipetovací špičky mají větší otvory ve špičkách, které umožňují přenos viskózních kapalin, genomové DNA a křehkých buněčných linií. Pipetovací špička by měla mít vhodné rozměry, aby tvořila těsnění na tělese pipetovacího zařízení.
- Sterilita: Špičky se dodávají sterilní nebo nesterilní v závislosti na potřebách analýzy. Aplikace pro buněčné kultury obecně vyžadují použití sterilních pipetových špiček.
- Ošetřování: Špičky by neměly obsahovat DNázu, RNázu a pyrogen. Některé aplikace manipulace s kapalinami vyžadují speciální pipetové špičky s povlaky nebo úpravou pro nízkou vazbu nebo retenci proteinů.
- Filtrační a bariérové špičky: Filtrované pipetovací špičky obsahují v blízkosti místa uchycení filtry, které zabraňují kontaminaci pipetovacího zařízení a křížové kontaminaci mezi dávkováním, a doporučují se při práci s nukleovými kyselinami, patogenními látkami nebo radioizotopy. Bariéry na špičkách zabraňují vniknutí kapalin do pipetovacího zařízení. Pro kontrolu kontaminace je k dispozici několik filtračních a bariérových špiček.
- Kompatibilita: Univerzální špičky jsou kompatibilní s většinou standardních pipet. Některé pipety mají neobvyklou geometrii válce a mohou vyžadovat specifické špičky. Některé pipetovací špičky jsou vyrobeny z tuhých plastů, které mohou způsobit jejich nekompatibilitu s některými pipetovacími zařízeními. Pipetovací zařízení s pozitivním výtlakem vyžadují speciální špičky, které v sobě integrují kapiláru a píst pro pipetování viskózních kapalin.
Pipetovací kontroléry a žárovky
Pipetovací kontroléry a žárovky se používají k nasávání kapaliny do serologických a aspiračních pipet pro měření a dávkování.
- Mechanické pipetovače využívají vytlačování vzduchu k dodávání měřeného objemu kapaliny.
- Elektronické pipetovače (označované také jako pipetovací ovladače) jsou ergonomičtější a minimalizují možný vznik zranění v důsledku opakovaného pipetování.
- Pozitivní výtlačné pipetovače se používají k pipetování vysoce viskózních nebo pěnivých kapalin nebo kapalin s vysokou hustotou či tlakem par.
Pipety
Pipety jsou odměrné skleněné nebo plastové zkumavky používané v sérologii, buněčných kulturách a chemii k odměřování přesných objemů kapalin. Jsou založeny na použití dávkovače pipet, jako je baňka, pipetovač nebo pipetovací regulátor, který nasává kapalinu k měření a dávkování. Skleněné pipety mohou být opakovaně použitelné, poskytují vysokou přesnost měření a jsou kompatibilní s tvrdšími rozpouštědly. Plastové pipety se vyhýbají problému s rozbitím skla a jsou k dispozici v polystyrenu (kombinuje vysokou přesnost měření s pohodlím plastu) a polyethylenu a polypropylenu pro širší chemickou odolnost.
- Serologické pipety jsou skleněné nebo plastové pipety běžně používané k měření a dávkování mililitrových množství kapaliny. Obvykle mají stupnice pro přesné měření hladiny menisku a jsou k dispozici sterilní pro aseptické postupy kultivace buněk nebo nesterilní pro běžné laboratorní dávkování. K dispozici jsou varianty s bavlněnou zátkou, které zabraňují přeplnění a kontaminaci. K dispozici jsou pipety s velkou špičkou pro pipetování viskózních kapalin a suspenzí.
- Pasteurovy pipety (klasifikované také jako převodní pipety) mají integrovanou baňku (podobně jako oční kapátko) a jsou určeny k přenášení malých objemů kapaliny. Tyto pipety mohou být vyrobeny ze skla, polystyrenu nebo polypropylenu. Pasteurovy pipety a přenosové pipety jsou k dispozici neodměřené nebo odměřené pro odměřování kapalin.
- Aspirační pipety se používají k odebírání nebo odsávání kapalin z nádob bez měření objemu. Obvykle jsou neodměřené, dimenzované pouze na objem a dostupné se zátkou nebo bez zátky, sterilní nebo nesterilní a vyrobené z plastu nebo skla.
- Volumetrické pipety jsou kalibrované pro měření pevného množství kapaliny s vysokou přesností. Pipeta má širší nádržku mezi dvěma podlouhlými částmi a jedinou měrnou značku, která slouží k odběru přesného objemu. Běžně se používají v analytické chemii k přípravě laboratorních roztoků ze základní zásoby a také k přípravě roztoků pro titraci.
Dávkovače s horní částí láhve
Dávkovače s horní částí láhve jsou měřicí zařízení na kapaliny, která se připevňují k horní části láhví a umožňují bezpečné a reprodukovatelné rozdělování kapalin bez kontaminace. Dávkovače s horní částí lahve by měly být vybírány na základě průměru horní části, materiálu (pro zajištění chemické kompatibility) a rozsahu dávkovaného objemu.
Související zdroje
- Flyer: Eppendorf® Product Expansion with Merck
Researchers want to find and use the best products for their research. In order to accommodate the breadth of products available in the market today, Merck has expanded its partnership with Eppendorf to offer a more comprehensive selection of liquid, sample, and cell handling instruments and consumables to better equip you with the tools necessary to advance your research.
- Brochure: Corning® DeckWorks™ Pipet Tips
Corning DeckWorks pipet tip system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. Both the hinged racks and reload decks within this system are manufactured with recycled plastic.
- Brochure: Eppendorf Pipette Holder System
Protect your precious liquid handling device from possible damage, contamination or chemicals spilled on the bench. The stands for single instruments have a robust design and securely hold one manual or electronic device
- Protocol: Dispensette® Testing Instructions (SOP)
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.