Merck
DomůProduktyLabwareSpotřební materiál a vybavení pro PCR
Spotřební materiál a vybavení pro PCR
Polymerázová řetězová reakce (PCR) je výkonná základní technika molekulární biologie. Je to účinná a rychlá in vitro metoda pro enzymatickou amplifikaci specifických sekvencí DNA nebo RNA z nukleových kyselin různých zdrojů. Jednoduchá reakce PCR se skládá ze sady syntetických oligonukleotidových primerů, které lemují cílovou sekvenci DNA, cílové DNA, termostabilní DNA polymerázy a dNTP. Opakovaná série cyklů zahrnující denaturaci templátu, žíhání primerů a následné prodloužení žíhaných primerů poskytuje obrovské množství DNA. Vzhledem k tomu, že vlákna syntetizovaná v jednom cyklu slouží jako templát v dalším cyklu, dosáhne se milionnásobného zvýšení množství DNA během pouhých 20 cyklů. Prozkoumejte naši komplexní nabídku spotřebního materiálu a vybavení pro PCR, od mikrodestiček pro PCR, přes kryty destiček, pipetovací špičky, zkumavky pro PCR až po termocyklery, které podpoří každý krok vašeho pracovního postupu PCR. 
Přečtěte si více o
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
PCR termocyklery a minicykly pro amplifikaci DNA
A termocykler (známý také jako PCR stroj nebo termocykler) je laboratorní přístroj, který zahřívá a ochlazuje vzorky v opakujících se cyklech, aby usnadnil amplifikaci DNA nebo RNA pomocí polymerázové řetězové reakce. Tyto stroje se staly běžnou součástí laboratoří, ačkoli zavedení miniaturních nebo přenosných termocyklerů usnadnilo provádění reakcí PCR v terénu a ve třídě. Mnohé termální cyklery jsou programovatelné a umožňují uživatelům ukládat často používané protokoly. PCR obvykle vyžaduje 20 až 35 cyklů sestávajících ze dvou až tří teplotních kroků (denaturace, žíhání a extenze). Termocyklery Eppendorf® Mastercycler kombinují rychlost, flexibilitu a optimalizaci PCR a jsou vhodné pro rozšířené funkce PCR, jako je 2D-Gradient a důkladné dokumentační možnosti. Kromě toho nabízíme také modely termocyklerů Benchmark Scientific TC které jsou určeny pro potřeby nižšího výkonu při zachování stejných funkcí a nižší ceny ve srovnání s většími jednotkami. 
Dále objevíte řadu dalších těsnění desek PCR, včetně těsnění desek eXTReme™, těsnění desek ThermalSeal RTS™ a těsnění desek AlumaSeal® PCR, která vyhoví vašim potřebám pracovního postupu PCR.
PCR destičky, proužky a fólie
S BRAND® PCR produkty můžete chránit své vzorky před kontaminací a odpařováním. Výroba v čistých prostorách, vysoce kvalitní suroviny a bezproblémové kontroly kvality akreditovanými laboratořemi zajišťují trvale vysoké standardy čistoty. Těsnicí fólie a kryty vyrobené na míru destičkám a zkumavkám výrazně snižují ztráty odpařováním a umožňují spolehlivé analýzy i při malých objemech vzorků. Spotřební materiály BRAND® PCR jsou vždy bez DNázy, DNA, RNázy a endotoxinů. Nabízíme také Eppendorf® twin-tec PCR desky které kombinují výhody použití polypropylenových i polykarbonátových materiálů, přičemž .Desky Corning® Thermowell PCR 96 jamek jsou vhodné pro většinu termocyklérů a ideální pro vysoce výkonnou automatizaci.
PCR pipetovací špičky a filtrační špičky
Prozkoumejte řadu spolehlivých pipetovacích špiček, včetně špičkových produktů na trhu, jako jsou ART® pipetovací špičky v naší tabulce výběru produktů. Navíc, špičky pro pipety a filtrační špičky BRAND® jsou vyráběny v čistém prostoru za nejmodernějších výrobních podmínek a jsou automaticky baleny do regálů a baleny tak, aby byla zajištěna trvale vysoká kvalita špiček. BRAND® Pipetovací špičky a filtrační špičky jsou vyráběny z vysoce čistého polypropylenu, neobsahují DiHEMDA, oleamid, DNA (<40 fg), RNázu (<8.6 fg), endotoxinů (< 1 pg) a ATP (< 1 fg). Kromě toho jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout portfolio produktů Eppendorf® jako jsou pipetovací špičky Eppendorf, které se používají pro manipulaci s kapalinami. Jsou užitečné pro urychlení zpracování a zamezení křížové kontaminace. Nabízíme širokou škálu Eppendorf® pipetovací špičky pro specifické aplikace podle objemových kapacit, sterilních a nesterilních požadavků a také podle regálů. Kromě toho spotřební materiál Axygen zahrnuje nejen pipetovací špičky ale také různé varianty mikrotitračních destiček, které odpovídají vašim specifickým aplikačním potřebám. 
Související zdroje produktů
  • Brochure: Reagents for PCR
    Roche has provided the gold standard in PCR reagents. Our advanced isolation, purification, and manufacturing techniques ensure that you receive not only the clearest, most reliable results, but also convenience and affordability to fit any laboratory budget.
  • Brochure: PCR
    Suitable for use with 96-well PCR plates as well as standard and low profile Thermo-Strips. Easy to apply without the aid of a capping tool. The flat surface of each cap facilitates sample labeling using a marker pen or adhesive stickers and large labeled end-tabs aid orientation and removal.
  • Tech Article: Complete Solutions for PCR Assay Development
    We offer a wide variety of Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents, kits and tools to meet your experimental needs at any stage of development or manufacturing.
  • Protocol: PCR/qPCR/dPCR Assay Design
    The process of assay design is greatly facilitated by adoption of suitable design software. OligoArchitect provides two options for design support. The first is OligoArchitect Online, a software design tool with a wide range of options. If the design requires a specialized capability, the second option is to request the design via OligoArchitect Consultative, utilizing the assistance of our expert molecular biologists.
  • Protocol: FFPE Tissue
    Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases. Since the archived DNA is usually available in limited quantities, amplification of the samples is essential.
  • Quick Reference Guide: ProbeFinder