Amplifikace celého genomu
Dostupnost dostatečného množství genomové DNA je zásadní pro řadu analýz používaných při studiu lidských a zvířecích poruch. V mnoha případech je zdroj DNA omezený nebo je dostupná DNA poškozená či degradovaná, což brání výzkumným pracovníkům v provedení klíčových analýz. Naše řada produktů pro amplifikaci celého genomu (WGA) poskytuje robustní a přesnou metodu amplifikace nanogramových množství výchozího materiálu na mikrogramové výtěžky s minimálním úbytkem alel. Naši produktovou řadu WGA nadále rozšiřujeme, abychom vám mohli nabídnout řadu řešení pro amplifikaci celého genomu z různých výchozích materiálů, včetně bukálních stěrů, vzorků čerstvých tkání, zmrazených vzorků tkání, krevních karet, periferní krve a tkání fixovaných formalínem a zalitých parafínem (FFPE). Technologie WGA umožňuje imortalizaci omezeného vzorku, což výzkumným pracovníkům poskytuje možnost provádět všechny požadované analýzy na jednom vzorku DNA.
Products
Související zdroje
- Saliva DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify and purify genomic DNA from saliva
- Whole Genome Amplification from Serum or Plasma Protocol
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
- Animal Tissue DNA-Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification is the method of extracting DNA from the animal sample. GenomePlex® products have been used to amplify genomic DNA from chicken, porcine, bovine, fish, and shrimp source.
- Plant DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
- Blood Card - Extraction & Amplification WGA Protocol
Blood cards provide the convenience of archiving small volumes of blood. However, many times genomic DNA from these samples is limited, This protocol provides a simple and convenient method to extract genomic DNA from a blood card. Once the DNA has been extracted, it can then be amplified using the amplification protocol
- Extraction & Amplification of whole blood using WGA-Protocol
Whole blood is a common source of material used to perform genetic analysis. Many times genomic DNA isolated from whole blood samples is of low yield. This protocol is a simple method to isolate DNA from fresh or aged whole blood products. Once the DNA is isolated, it can be amplified using the GenomePlex® Whole Genome Amplification protocol.
- Protokol extrakce DNA z bukální sliznice a amplifikace WGA
Tento protokol poskytuje jednoduchou a pohodlnou metodu izolace, amplifikace a purifikace genomové DNA z bukálních stěrů. Stěry z bukální sliznice jsou vhodnou metodou pro získání vzorku DNA.
Sady pro amplifikaci celého genomu (WGA)
Genomické testování a charakterizace se staly důležitým nástrojem pro pochopení biologických systémů. Často je taková analýza ztížena počtem vzorků, které je třeba vyšetřit, a dostupností dostatečného množství genomové DNA. To je problém zejména u vzácných a archivovaných zdrojů DNA. Soupravy GenomePlex® Whole Genome Amplification (WGA) byly vyvinuty pro použití jako vysoce výkonný systém pro rychlou a vysoce reprezentativní amplifikaci genomové DNA ze stopových množství výchozího materiálu.
Sady GenomePlex® WGA využívají patentovanou technologii amplifikace založenou na náhodné fragmentaci genomové DNA a převodu vzniklých malých fragmentů na molekuly knihovny OmniPlex®Library, které lze amplifikovat metodou PCR a které jsou lemovány univerzálními primingovými místy. Knihovna OmniPlex® se poté amplifikuje pomocí univerzálních oligonukleotidových primerů a omezeného počtu cyklů. Soupravy GenomePlex® WGA vyžadují nanogramové množství genomové DNA s výtěžkem 5-10 µg po PCR. Tento systém je vhodný pro různé vzorky purifikované DNA včetně plné krve, krevních karet, bukálních stěrů, rostlinných zdrojů a formalínem fixovaných, do parafínu zalitých vzorků tkání.
Strategie amplifikace celého genomu v jedné buňce
Systém GenomePlex®. Single Cell Whole Genome Amplification Kit (WGA4) je navržena tak, aby amplifikovala genom jedné buňky, což vede k milionové amplifikaci s výtěžkem mikrogramového množství genomové DNA. Tradiční metody amplifikace celého genomu jedné buňky poskytují nedostatečná množství se značným zkreslením. Technologie GenomePlex® však poskytuje účinnost amplifikace pomocí DNA polymerázy WGA. Souprava WGA pro jednu buňku obsahuje všechna činidla potřebná k lýze buněk a následné amplifikaci celého genomu.
Souprava WGA pro jednu buňku byla ověřena řadou následných aplikací a je vhodná pro amplifikaci z různých zdrojů včetně rostlinných, polykarbonátem fixovaných buněk, lymfocytů, buněk rakoviny ledvin, epiteliálních buněk, leukemických buněk a fibroblastů amniových buněk. Amplifikovaný genom je kompatibilní s mnoha navazujícími aplikacemi včetně srovnávací genomové hybridizace (CGH), mikrosatelitové/STR analýzy, SNP analýzy, QPCR a dalších genotypových analýz.
Amplifikace celého transkriptomu
Sady pro amplifikaci celého transkriptomu (WTA) byly vyvinuty za účelem vytvoření dostatečného množství cílových transkriptů z nepatrného množství RNA. Úspěšná WTA vyžaduje přesnou replikaci reprezentativních transkriptů přítomných ve vzorku - bez výpadku nebo zkreslení specifických mRNA. Naše soupravy pro WTA poskytují přesnou, rychlou a jednoduchou metodu amplifikace celkové RNA z různých zdrojů, včetně krve, fixovaných a zmrazených tkání, buněčných kultur, buněk tříděných metodou FACS, rostlin a mikroorganismů. Kromě toho jsou soupravy WTA (WTA1, WTA2, SeqR) soupravy poskytují rychlou amplifikaci celkové RNA za méně než 4 hodiny bez 3'-biasu. Amplifikovaná RNA (cDNA) je vhodná pro qPCR, analýzu mikromřížek a tradiční klonování. Pro další informace navštivte naše WTA1, WTA2, nebo SeqR produktové stránky.
SeqPlex-I Amplifikační soupravy DNA a RNA pro Illumina®. Sekvenování nové generace
Sestavy pro amplifikaci DNA a RNA SeqPlex-I pro amplifikaci celého genomu (WGA) a amplifikaci celého transkriptomu (WTA) jsou navrženy tak, aby usnadnily sekvenování nové generace (NGS) společnosti Illumina® z extrémně malých množství nebo degradované/vysoce fragmentované DNA a RNA. Soupravy WGA i WTA využívají patentovanou technologii založenou na náhodném primingu genomové DNA nebo RNA a převodu vzniklých malých fragmentů na molekuly knihovny amplifikovatelné pomocí PCR lemované univerzálními primingovými místy. Soupravy SeqPlex-I WGA a WTA umožňují snadnou amplifikaci omezených výchozích vzorků pro pohodlné přímé vložení do průtokových buněk Illumina® NGS, což vám umožní urychlit váš další velký objev.