주요 문서
27018
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
특징
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
포장
pkg of 100 ea
격막 두께
1.5 mm
피팅
thread for 13-425
호환성
for use with 4 mL vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)