주요 문서
27115-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
동의어(들):
Amber Glass Storage Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
용적
4 mL
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)