주요 문서
SU860078
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
동의어(들):
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black polypropylene hole cap
red PTFE/silicone
특징
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
격막 두께
1.5 mm
피팅
thread for 13-425
호환성
for use with 4 mL vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)