주요 문서
CLS139545SS
Corning® Silicone Septa for GL45 Screw Cap
동의어(들):
Corning cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
무균
non-sterile
특징
cap: no
제조업체/상표
Corning 139545SS
색상
natural
관련 카테고리
일반 설명
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (No. CLS139545HTSC) with GL45 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 121°C or dry heat sterilized at up to 180°C.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)