주요 문서
Z291935
Supelco
WISP 48-position autosampler vials
PP caps preassembled pack, PTFE liner
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
PTFE liner
특징
closure type polypropylene cap
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
15 mm × 45 mm
용적
4 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constructed of borosilicate glass. Screw-thread vials use 11 mm septa and 13-425 threaded screw-caps.
Contains 4mL clear glass, screw-thread vials, 0.01in. thick white PTFE septa, and PP caps.
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
법적 정보
WISP is a trademark of Waters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)