주요 문서
Z177822
Scienceware® polypropylene trays
L × W 48 cm × 27 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
material
polypropylene container
제조업체/상표
Bel-Art
길이 × 너비
48 cm × 27 cm
용량
13 L (3.4 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lightweight molded polypropylene trays have rounded corners and smooth, tapered sides for nesting.
  • Chemical resistant and corrosion proof
  • Ideal for sterilizing instruments, bottles containing agar, deionized water, saline and other reagents, and for safely cleaning glassware in sinks
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Cover not included
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)