주요 문서
BR28305
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 420 mm × 300 mm × 30 mm
동의어(들):
Pipette Trays, Trays
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
material
PVC
제조업체/상표
BRAND 28305
길이 × 너비 × 높이
420 mm × 300 mm × 30 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1