주요 문서
23233
Supelco
Amber storage bottles
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
동의어(들):
AMBER SCREW-CAP BOTTLE ONLY 60ML PK12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
amber glass bottle
특징
closure type screw top bottle
포장
pkg of 12 ea
O.D. × H
38 mm × 95 mm
용적
60 mL
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)