material
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
특징
closure type screw top bottle
pre-assembled
포장
pkg of 12 ea
O.D. × H
38 mm × 95 mm
용적
60 mL
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
관련 제품
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Shahidi, Fereidoon
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)