주요 문서
23231
Supelco
Amber storage bottles
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
동의어(들):
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 240ML PK12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
특징
closure type screw top bottle
pre-assembled
포장
pkg of 12 ea
O.D. × H
61 mm × 143 mm
격막 직경 × 전체 두께 × PTFE 두께
22 mm × 100 mil × 1 mil
용적
240 mL
피팅
thread for 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Shahidi, Fereidoon
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)