주요 문서
27176
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black phenolic hole cap
특징
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
포장
pkg of 100 ea
파라미터
149 °C temp. limit
직경 × 높이
23 mm × 11.3 mm
홀더 직경
12 mm
피팅
thread for 20-400
호환성
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1