About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
특징
closure type black phenolic solid top cap
포장
pkg of 100 ea
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)