주요 문서
27057
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black polypropylene hole cap
크기
24-400
특징
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
파라미터
135 °C temp. limit
직경 × 높이
26 mm × 12.2 mm
구멍 직경
15 mm
피팅
thread for 24-400
호환성
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These hole caps do not come with septa.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)