주요 문서
27054
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black polypropylene hole cap
크기
15-425
특징
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
파라미터
135 °C temp. limit
직경 × 높이
18 mm × 11.2 mm
구멍 직경
9 mm
피팅
thread for 15-425
호환성
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These hole caps do not come with septa.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)